Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł 189,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 961,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-539-6
Beilstein/REAXYS Number:
2050523
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
189,00 zł
Cena katalogowa252,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
impurities
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI key
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSG(1511), ELA2(1991)
Application
2-Methylanthraquinone may be used in the preparation of potential bioreducible anthraquinone derivatives.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥95% (HPLC) | description 97% | description ≥93% (HPLC) | description >95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay 97% | assay ≥93% (HPLC) | assay >95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 170-173 °C (lit.) | mp 203 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| bp 236-238 °C/10 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| impurities 3-4% 1-methylanthraquinone | impurities - | impurities - | impurities - |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
408.2 °F - closed cup
flash_point_c
209 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?