Key Documents
295582
Nitrogen dioxide
≥99.5%
Synonim(y):
Dinitrogen tetroxide, Nitrogen peroxide, Nitrogen tetroxide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.58 (21 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
14.33 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
tw
21 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
gęstość
2.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+]=O
InChI
1S/NO2/c2-1-3
Klucz InChI
JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?