295132
Chlorine
≥99.5%
Synonim(y):
Chlorine gas
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.48 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4800 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
gas (compressed)
rezystywność
1E9 μΩ-cm, 20°C
pH
1.8 (20 °C, 6.4 g/L)
tw
−34 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
Klucz InChI
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can be used:
- As a reactant for the extraction of gold from an alluvial material via a pyrometallurgical process.
- To synthesize carbide-derived carbons (CDC) from zirconium carbide.
Opakowanie
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Inne uwagi
Informacje prawne
króciec do węża
najczęściej kupowane z tym produktem
polecane
regulator
zawór kontrolny
zawór wylotowy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.