Merck
295035
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene
≥99%
Synonim(y):
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.09
Beilstein:
605258
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
≥99%
Produkt 295035 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
1.9 (15 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1863 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
788 °F
zawiera
p-tert-butylcatechol as inhibitor
granice wybuchowości
12 %
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 0.5 g/L at 20 °C
gęstość
0.62 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-Butadiene (BD) is a simplest conjugated diene. It is a colorless gas that turns to liquid easily. The vapor phase conversion of ethanol in the presence of Cr-Ba/MCM-41 (mesoporous silica molecular sieve) catalyst reported a yield of 25% of BD. It is also formed as a coproduct of ethylene production.[1] Mechanism of Diels-Alder reaction of 1,3-butadiene with ethylene has been investigated.[2]
May contain up to 4% dimer impurity.
Zastosowanie
1,3-Butadiene can undergo a four-component coupling reaction with aryl Grignard reagents, and alkyl fluorides in the presence of nickel catalyst to form 1,6-octadiene carbon compound substituted with alkyl and aryl groups at the 3- and 8-positions.[3]
1,3-Butadiene is a useful diene for Diels Alder reaction.[4]
It may be used in the synthesis of the following:
  • 1-Silyl-substituted 1,3-butadienes, by [RuHCl(CO)(PCy3)2]-catalyzed silylative coupling of terminal (E)-1,3-dienes with vinylsilanes.[5]
  • Synthetic rubber and thermoplastic resins.[1]
  • Disilylated dimers by reacting with chlorosilanes.[6]
  • Octa-2,7-dien-1-ol via palladium catalyzed-hydrodimerization.[7]
Działania biochem./fizjol.
1,3-Butadiene has been reported to induce hemangiosarcomas of the heart, malignant lymphomas, alveolar-bronchiolar neoplasms, squamous cell neoplasms of the forestomach in males and female mice. It also induced acinar cell carcinomas of the mammary gland, granulosa cell neoplasms of the ovary, and hepatocellular neoplasms in female mice.[5] Carcinogenicity induced by inhaled 1,3-butadiene has been investigated in C57BL/6 x C3H F1 mice.[8]
Environmental carcinogen. Induces cardiac hemangiosarcomas in mice.
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a brass needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-104.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Nickel-catalyzed coupling reaction of alkyl halides with aryl Grignard reagents in the presence of 1, 3-butadiene: Mechanistic studies of four-component coupling and competing cross-coupling reactions.
Iwasaki T, et al.
Chemical Science (2018)
J E Huff et al.
Science (New York, N.Y.), 227(4686), 548-549 (1985-02-01)
Groups of 50 male and 50 female B6C3F1 mice were exposed 6 hours per day, 5 days per week, for 60 to 61 weeks to air containing 0, 625, or 1250 parts per million 1,3-butadiene. These concentrations are somewhat below
Palladium-Catalyzed Dimerization Disilylation of 1,3-Butadiene with Chlorosilanes.
Terao J, et al.
Organic Letters, 6(19), 3341-3344 (2004)
Carcinogenicity of 1,3-butadiene in C57BL/6 x C3H F1 mice at low exposure concentrations.
Melnick RL, et al.
Cancer Research, 50, 6592- 6599 (1990)
Selective catalytic hydrodimerization of 1, 3-butadiene by palladium compounds dissolved in ionic liquids.
Dullius JEL, et al.
Organometallics, 17(5), 815-819 (1998)
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.