Merck
B84505
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone
98%
Synonim(y):
2,5-Dihydrothiophene-1,1-dioxide, 3-Sulfolene
Wybierz wielkość
100 G
138,00 zł
500 G
309,00 zł
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
138,00 zł
500 G
309,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.15
Beilstein:
107004
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
65-66 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S1(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
Klucz InChI
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfon butadienu jest β, γ-nienasyconym cyklicznym sulfonem, który może przechodzić z rozpuszczalnika do 1,3-butadienu i dwutlenku siarki w obecności wody. Jest on powszechnie stosowany jako budulec, zwłaszcza w syntezie funkcjonalizowanych dienów, poprzez alkilowanie, deprotonowanie i cheletropowe usuwanie SO2. [1] [2]
Zastosowanie
  • Stretchable PEDOT:PSS/Li-TFSI/XSB Composite Films: Butadiene sulfone plays a critical role in the synthesis of composite films designed for electromagnetic interference shielding, indicating its potential in the production of advanced electronic materials and contributing to the development of stretchable electronics (Jiang et al., 2023).
  • Applications of 3D printed bone tissue engineering scaffolds: Research underscores the versatility of butadiene sulfone as a solvent in the 3D printing of bone tissue scaffolds, emphasizing its utility in regenerative medicine and the manufacturing of biocompatible engineering materials (Su et al., 2021).
  • Zwitterionic phosphonium ligands: The study highlights the synthesis and application of zwitterionic phosphonium ligands using butadiene sulfone, showcasing its efficacy in the telomerization process of 1,3-butadiene, which is essential for the production of specialty chemicals (Pews-Davtyan et al., 2016).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Switchable butadiene sulfone pretreatment of Miscanthus in the presence of water
J Atilio De, et al.
Green Chemistry, 15, 1067-1078 (2013)
Tandem vinylogous 1, 2-addition/anionic oxy-Cope reaction leading from butadiene sulfone to an orthogonally functionalized bicycle
Michael B G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75, 6312-6315 (2010)
Monika Johansson et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 215-229 (2014-08-30)
An effective screening procedure to identify and quantify active pharmaceutical substances in suspected illegal medicinal products is described. The analytical platform, consisting of accurate mass determination with liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry (LC-QTOF-MS) in combination with nuclear magnetic resonance (NMR)