This product is a 15% solution in Hexane. No inhibitors or stabilizers have been added.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł 1995,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1995,00 zł
Cena katalogowa2660,00 złZaoszczędź 25%form
liquid
Quality Segment
concentration
15 wt. % in hexane
refractive index
n20/D 1.376
density
0.682 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 15 wt. % in hexane | description 20 wt. % in toluene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| density 0.682 g/mL at 25 °C | density 0.806 g/mL at 25 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.376 | refractive index n20/D 1.493 |
| concentration 15 wt. % in hexane | concentration 20 wt. % in toluene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Butadiene solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-105.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-76.11 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-99-0
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
중합금지제가 들어가 있나요?