Merck
294519
Sigma-Aldrich
Chloromethyl octyl ether
95%
Synonim(y):
1-(Chloromethoxy)octane, Chloromethyl n-octyl ether, Octyloxymethyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
zawiera
0.1% 2,6-di-tert-butylphenol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCOCCl
InChI
1S/C9H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
YUMNZEWYPUBSQA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chloromethyl octyl ether has been employed as chloromethylation reagent:
  • in chloromethylation of calix[4]arene, methyl ethers of calix[6]arene and calix[8]arene
  • in the synthesis of chloromethylated poly(phthalazinone ether sulfone ketone)
  • in chloromethylation of polyetherethersulphone-polyethersulphone copolymers
  • for polymers
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Polymer Science, 23, 231-231 (1985)
Chloromethylation of calixarenes and synthesis of new water soluble macrocyclic hosts.
Almi m, et al.
Tetrahedron, 45(7), 2177-2182 (1989)
Synthesis and characterization of quaternized poly (phthalazinone ether sulfone ketone) for anion-exchange membrane.
Jian XG, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(10), 1269-1272 (2007)
Br. Polym. J., 16, 234-234 (1984)
On the chloromethylation of polyetherethersulphone/polyethersulphone copolymers. The use of triflic acid as catalyst.
Naik HA, et al.
Polymer, 33(1), 166-169 (1992)