Przejdź do
357480
2-Methoxyethoxymethyl chloride
technical grade
Synonim(y):
β-Methoxyethoxymethyl chloride, MEM-chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.57
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900576
Form:
liquid
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
50-52 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCOCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
OH-protecting reagent. MEM ethers are stable to a variety of reaction conditions and are selectively cleaved under aprotic conditions in the presence of a wide rangeof OH-protected moieties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6895M020056416C
description
technical grade
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Alpha Modification, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, with non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
500
density
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
50-52 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
542-88-1 + 107-30-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?