Merck
242632
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methyl sulfide
97%
Synonim(y):
2-(Methylthio)ethyl chloride, Hemisulfur mustard
Wybierz wielkość
5 G
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
480,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.61
Beilstein:
1731033
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
55-56 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
MYFKLQFBFSHBPA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Siarczek 2-chloroetylu metylu jest monofunkcyjnym chemicznym analogiem musztardy siarkowej i został wykorzystany do zbadania potencjału 2,6-ditiopuryny jako antagonisty musztardy siarkowej[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
G R Klinefelter et al.
Journal of andrology, 18(2), 139-150 (1997-03-01)
In a previous study, we found that ethane dimethanesulphonate (EDS) compromised the fertilizing ability of proximal cauda epididymal sperm from the rat within 4 days of exposure, an effect that persisted in castrated, testosterone (T)-implanted animals, establishing direct action on
Y W Sohn et al.
Carcinogenesis, 17(6), 1361-1364 (1996-06-01)
Vinthionine (S-vinyl-DL-homocysteine) is hepatocarcinogenic in rats and mice. [Vinyl-14C]vinthionine binds covalently to rat liver DNA, RNA and protein in vivo, but not in vitro. This amino acid is directly mutagenic in Salmonella typhimurium TA100 and TA1535; the mechanism of its
J R King et al.
Toxicology and applied pharmacology, 104(1), 167-179 (1990-06-01)
Previous research has shown the isolated perfused porcine skin flap (IPPSF) to be a novel in vitro experimental model for investigating xenobiotic percutaneous absorption. In this study, the IPPSF was used to biochemically and morphologically assess the dermatotoxicity of 2-chloroethyl
Bruna Scaggiante et al.
Hematological oncology, 31(2), 110-116 (2012-08-30)
The elongation factor 1A proteins (eEF1A1/A2) are known to play a role in tumours. We previously found that a more basic isoform of eEF1A (MBI-eEF1A) is present in the cytoskeletal/nuclear-enriched extracts of CCRF-CEM T-lymphoblasts but not in those of normal
K Leslie Powell et al.
Chemical research in toxicology, 23(3), 497-503 (2010-01-07)
Sulfur mustard (bis-(2-chloroethyl)sulfide) is a well-known chemical warfare agent that induces debilitating cutaneous toxicity in exposed individuals. It is also known to be carcinogenic and mutagenic because of its ability to damage DNA via electrophilic attack. We previously showed that