Merck
293202
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-(dietoksyfosfinylo)octan etylu-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)13CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
masa cząsteczkowa
225.18 by atom % calculation
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCOC(=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1
Klucz InChI
GGUBFICZYGKNTD-CDYZYAPPSA-N
Opakowanie
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)