Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 302,00 zł 226,50 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
226,50 zł
Cena katalogowa302,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phosphonate
SMILES string
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B
- Chemoenzymatic one-pot synthesis of γ-butyrolactones
- Enantioselective synthesis of spiroindane di-Me acetic acid via asymmetric hydrogenation
- Stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description purum, ≥97.0% (GC) | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432 | refractive index n20/D 1.4340 (lit.) |
| bp 143-144 °C/12 mmHg (lit.) | bp 142-145 °C/9 mmHg (lit.) | bp 142-145 °C/9 mmHg (lit.) | bp 46 °C/0.35 mmHg (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?