Przejdź do zawartości
293180
Triethyl phosphonoacetate-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-1-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)CH213CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.18
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: Olefinations
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i8+1
InChI key
GGUBFICZYGKNTD-VJJZLTLGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)