Merck
292850
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl)amine
99%
Synonim(y):
Diisooctylamine
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.46
Beilstein:
1748342
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
123 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
Klucz InChI
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(2-etyloheksylo)amina stanowi mieszaninę cieczy na bazie środków powierzchniowo czynnych o potencjalnie specjalistycznych zastosowaniach.
Zastosowanie
Bis(2-etyloheksylo)amina (BEA) została wykorzystana do syntezy stabilnych nanorozmiarowych cząstek CdS pokrytych zorientowaną monowarstwą chemicznie związanych cząsteczek BEA.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pietro Calandra et al.
Journal of colloid and interface science, 348(1), 183-188 (2010-05-15)
Surfactant-based liquid mixtures constitute an interesting class of nanostructured materials with promising potential in specialized applications. Here, structural and conductometric properties of liquid mixtures composed of bis(2-ethylhexyl)amine (BEEA) and bis(2-ethylhexyl)phosphoric acid (HDEHP) have been thoroughly investigated with the aim to
Synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles in water/AOT/ n-heptane microemulsions.
Caponetti E, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 23(4), 531-539 (2003)
Clayton J Dahlman et al.
ACS nano, 14(9), 11294-11308 (2020-08-25)
Controlling the structure of layered hybrid metal halide perovskites, such as the Ruddlesden-Popper (R-P) phases, is challenging because of their tendency to form mixtures of varying composition. Colloidal growth techniques, such as antisolvent precipitation, form dispersions with properties that match