Przejdź do
E29508
2-Ethyl-1-hexylamine
98%
Synonim(y):
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-233-8
Beilstein/REAXYS Number:
1209249
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.2 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
563 °F
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
InChI key
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethyl-1-hexylamine can be used as a reactant to synthesize:
  • Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.
  • Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.
  • Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
170275E14659163228
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
bp
169 °C (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
bp
146 °C (lit.)
bp
127-131 °C/12 mmHg (lit.)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5535 (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
mp
-
density
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the water content present in 2-Ethyl-1-hexylamine.
    1 answer
    1. Unfortunately, the water content of this product has not been determined.