For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
292753
Pentaethylenehexamine
technical grade
Synonim(y):
3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
Wybierz wielkość
191,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
191,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5096 (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 500 g/L at 20 °C
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCNCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
Klucz InChI
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?