Przejdź do
46405
4-Nonylphenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-n-Nonylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-199-4
Beilstein/REAXYS Number:
2047450
MDL number:
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
InChI key
IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4428583227246018
format
neat
format
neat
format
single component solution
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nonylphenol
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
104-40-5
CAS No.
104-40-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Caixiang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1230, 110-116 (2012-02-22)
4-Nonylphenols (4-NPs) are known endocrine disruptors and by-products of the microbial degradation of nonylphenol polyethoxylate surfactants. One of the challenges to understanding the toxic effects of nonylphenols is the large number of isomers that may exist in environmental samples. In
A H Shanthanagouda et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 157(2), 162-171 (2012-11-28)
This study investigated the influence of two endocrine disrupting chemicals (EDCs)-an exogenous oestrogen 17β-estradiol (E2) and the oestrogen mimic 4-n-nonylphenol (NP) on the expression of aromatase transcripts in both sexes of adult Murray river rainbowfish. Reproductively active mature fish were
Irina Gyllenhammar et al.
Environment international, 43, 21-28 (2012-04-03)
4-Nonylphenol (NP) and bisphenol A (BPA) are phenolic substances used in high volumes by the industry. Studies on cells and in experimental animals have shown that both these compounds can be classified as estrogenic hormone disrupters. Information about the exposure
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46405-100MG04061837849930