Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
750,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Soils treated with sewage sludge by pressurized liquid extraction (PLE) followed by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
- Wastewater and sewage sludge by gas chromatography (GC) coupled to MS.
- Wastewater treatment plant effluents and surface waters by solid phase extraction (SPE) followed by LC-MS.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) agriculture | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade reference material | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 1000 μg/mL in acetone | concentration 5000 μg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in acetonitrile | concentration 5000 μg/mL in methanol |
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84852-15-3
84852-15-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?