Merck
289280
Sigma-Aldrich
Rubidium sulfate
99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfuric acid, dirubidium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Rb2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2