Merck
288489
Sigma-Aldrich
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol
97%
Synonim(y):
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol, 1,3-Di-O-benzylglycerol
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH2OCH2)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.34
Beilstein:
1986774
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
226-227 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.103 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC(COCc1ccccc1)COCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-17(13-19-11-15-7-3-1-4-8-15)14-20-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Klucz InChI
ARLSYSVVBAMYKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol was used in the synthesis of 1,3-dibenzyloxyacetone[1]. It was also used as precursor to antiviral intermediates[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A trihydroxy acyclonucleoside series.
Ogilvie KK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 62 (8), 1622-1627 (1984)
J C Martin et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(5), 759-761 (1983-05-01)
The synthesis of a new acyclic analogue of deoxyguanosine, 9-[(1,3-dihydroxy-2-propoxy)methyl]guanine (DHPG, 1), is described starting from epichlorohydrin via condensation of 2-O-(acetoxymethyl)-1,3-di-O-benzylglycerol (5) with N2,9-diacetylguanine (6). In vitro studies indicate that DHPG is a potent and broad-acting (herpes simplex virus types