Merck
P23350
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediacetic acid
97%
Wybierz wielkość
5 G
323,00 zł
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
323,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
175-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-2-1-3-8(4-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Giuseppe Tronci et al.
International journal of biological macromolecules, 81, 112-120 (2015-08-05)
The formation of naturally derived materials with wet stable fibrous architectures is paramount in order to mimic the features of tissues at the molecular and microscopic scale. Here, we investigated the formation of wet-spun fibres based on collagen-derived polypeptides with
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational