Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CHOHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-358-7
Beilstein/REAXYS Number:
3199937
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
refractive index
n20/D 1.533
density
1.140 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI key
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
(±)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol was used in capillary electrophoretic enantioseparation of vicinol diols using different β-cyclodextrin derivatives and borate. It was used in the synthesis and immobilization of 2,3-di-O-phytanyl-sn-glycerol-1-tetraethylene glycol-(3-trichloropropyl-silane) ether lipid (DPTTC) and 2,3-di-O-phytanyl-sn-glycerol-1-tetraethylene glycol-(3-chloro-dimethylpropyl-silane) ether lipid(DPTDC).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ReagentPlus®, ≥99.5% (GC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.533 | refractive index n20/D 1.426 |
| density 1.140 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) |
| functional group phenyl, hydroxyl | functional group hydroxyl |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?