Przejdź do
367443
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Synonim(y):
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
978,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1953926
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
InChI key
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
251739438960519642
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
96%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
bp
142 °C/28 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
mp
38-40 °C (lit.)
mp
-
mp
25-29 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)