Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 372,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-499-3
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
solid
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
40-42 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
InChI key
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene undergoes reduction in the presence of Mo(CO)6 and 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) under microwave irradiation to yield a mixture of 3-chloro-4-fluoroaniline and 3-chloro-4-ethoxyaniline.
Application
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene has been used in synthesis of:
- benzoimidolones on Ameba resin
- methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?