Kluczowe dokumenty
285978
D-Glucose 6-phosphate sodium salt
Synonim(y):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate sodium salt, G-6-P Na, Robison ester
About This Item
Polecane produkty
aktywność optyczna
[α]25/D +33°, c = 10 in H2O
mp
204 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?