Przejdź do
T4272
Trehalose 6-phosphate dipotassium salt
~95% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H21O14PK2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
off-white,
cation traces
K: 14-17.3%, P: 5.8 - 6.7%
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].[H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
KSPIKJRSOAXHOT-PVXXTIHASA-N
Application
Trehalose 6-phosphate (T6P) dipotassium salt has been used as a standard to measure T6P concentrations in potato tubers. It has also been used as a calibration standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) assay for measurement of T6P in plants.
Biochem/physiol Actions
Trehalose 6-phosphate (T6P) is synthesised from glucose-6-phosphate (G6P) and uridine 5-diphospho-glucose. Trehalose-6-phosphate synthase catalyzes this reaction. T6P serves as a precursor for the synthesis of trehalose. It regulates sugar metabolism in in Arabidopsis plants and promotes its growth. In plants, T6P blocks the action of sucrose nonfermenting-1-related protein kinase 1, which affects the energy and carbon metabolism.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F1502A2013P6888
description
~95% (TLC)
description
≥97% (enzymatic), amorphous powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% anhydrous basis
assay
~95% (TLC)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
amorphous powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
cation traces
K: 14-17.3%, P: 5.8 - 6.7%
cation traces
K: 20.3-26.2% (dry basis)
cation traces
Na: 13.1-18.5% (dry basis)
cation traces
Na: 18-21% (anhydrous)
impurities
<10% water (Karl Fischer)
impurities
≤0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate, ≤1.5 mol % glucose 6-phosphate
impurities
~1% ribose 5-phosphate
impurities
≤0.2% glucose-6-phosphate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)