Merck
285056
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonim(y):
3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
tw
155 °C (lit.)
gęstość
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup