Przejdź do
515574
Isoindoline
97%
Synonim(y):
1,3-Dihydro-2H-isoindole, 1,3-Dihydroisoindole, 2,3-Dihydro-1H-isoindole, 2-Azaindan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
mp
17 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to make a chiral diamine catalyst from L-proline for the asymmetric acylation of alcohols.
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)