Merck
284769
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxamide
98%
Synonim(y):
2-Methylpyridine-5-carboxamide, 6-Methylnicotinamide
Wybierz wielkość
5 G
638,00 zł
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
638,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
197-199 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Klucz InChI
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-metylopirydyno-3-karboksyamid może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)