Merck
28217
Sigma-Aldrich
DL-β-Homophenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-3-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Beilstein:
2938025
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)