Przejdź do zawartości
761192
4-Aminobenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99% 13C, ≥99% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CH7NO2
Masa cząsteczkowa:
143.09
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99% 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
≥99% 13C
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
OC([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](N)[13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)