Merck
281123
Sigma-Aldrich
Dimethylethylsilane
98%
Synonim(y):
Ethyldimethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2SiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.22
Beilstein:
1730881
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
6.05 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.378 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
gęstość
0.668 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[SiH](C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QGBMSFLTRRZTGI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethylethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the ligand-free carbon-sulfur bond cleavage reaction.[1]
  • A promoter in cycloisomerization of 1,6-dienes using palladium catalyst.[2]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Development, synthetic scope, and mechanistic studies of the palladium-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1, 6-dienes in the presence of silane
Kisanga P and Widenhoefer RA
Journal of the American Chemical Society, 122(41), 10017-10026 (2000)
Nekane Barbero et al.
Organic letters, 14(3), 796-799 (2012-01-20)
A catalytic reductive cleavage of C(sp(2))- and C(sp(3))-SMe bonds under ligandless conditions is presented. The method is characterized by its wide scope and high chemoselectivity profile including challenging substrate combinations, allowing the design of orthogonal and site-selectivity approaches.