Merck
278890
Sigma-Aldrich
Iodopentoxide
≥98%
Synonim(y):
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
Wybierz wielkość
25 G
467,00 zł
100 G
1510,00 zł
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
467,00 zł
100 G
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
gęstość
5.08 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
Klucz InChI
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
I2O5 can be used as a metal free catalyst for the difunctionalization of indoles with thiophenols.
It can be for the dibromination and bromohydroxylation of olefins.
Passivated iodopentoxide can be used as an iodine-richoxidizer in nanoenergetic formulations.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)