Merck
278882
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethyl-2-selenourea
97%
Synonim(y):
1,1-Dimethylselenourea, N,N-Dimethylselenourea
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC(Se)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
172-174 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C(N)=[Se]
InChI
1S/C3H8N2Se/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
Klucz InChI
NRTHBQJARHPPAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
One-electron oxidation of 1,1-dimethyl-2-selenourea (1,1′-dimethyl-2-selenourea) by hydroxyl radicals, one-electron-specific oxidants, was studied using pulse radiolysis technique.
Zastosowanie
1,1-Dimethyl-2-selenourea was used as precursor to synthesize CdSe quantum dots in aqueous solution under simultaneous illumination with a diode-pumped solid state green laser and a Xe-Hg lamp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yang-Wei Lin et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 6(4), 1092-1100 (2006-06-02)
This paper describes the synthesis of highly water-soluble and fluorescent core-shell-shell silica-CdSe/CdS-silica nanoparticles (CSS silica-QDs-silica NPs). We used cadmium nitrate and 1,1-dimethyl-2-selenourea precursors to synthesize CdSe quantum dots (QDs) in aqueous solution under simultaneous illumination with a diode-pumped solid state
Pulse and ?-radiolysis studies on aqueous solution of 1, 1'-dimethyl-2-selenourea.
Mishra BB, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 77(2), 125-130 (2008)