Merck
276146
Sigma-Aldrich
Trihexylsilane
95%
Synonim(y):
NSC 139856
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5]3SiH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
160.5-161 °C (lit.)
gęstość
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC[SiH](CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H40Si/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
Klucz InChI
IBNSYFQZHBBNLR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Enantioselective Si-H insertion
  • Regio- and stereoselective oxidation into silanols
  • Asymmetric carbenoid insertion of diazoacetates into the silicon-hydrogen bond
  • Hydrosilylation of carbon dioxide
Catalyst for hydrodefluorination leading to the synthesis of hydrocarbons
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup