Merck
278246
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone
97%
Synonim(y):
1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
293-295 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
InChI
1S/C7H6N2O/c1-5-2-3-6(4-8)7(10)9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Supramolekularne struktury koordynacyjnych związków miedzi(I) 3-cyjano-6-metylo-2(1H)-pirydynonu zostały zbadane[1].
Zastosowanie
3-Cyano-6-metylo-2(1H)-pirydynon został użyty do przygotowania N3′-pirydylo-tiaminy, silnego antagonisty tiaminy in vitro[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Construction of three-dimensional supramolecular coordination copper (I) compounds with channel structures hosting a variety of anions by changing the hydrogen-bonding mode and distances.
Munakata M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(13), 3117-3124 (1996)
Allen A Thomas et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(6), 2206-2210 (2008-02-13)
Tumor cells extensively utilize the pentose phosphate pathway for the synthesis of ribose. Transketolase is a key enzyme in this pathway and has been suggested as a target for inhibition in the treatment of cancer. In a pharmacodynamic study, nude