Przejdź do
174335
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
98%
Synonim(y):
5-Chloroanthranilonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-651-5
MDL number:
Assay:
98%
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
132-135 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
QYRDWARBHMCOAG-UHFFFAOYSA-N
General description
The vibrational spectra of 2-amino-5-chlorobenzonitrile was studied using density functinal theory.
Application
2-Amino-5-chlorobenzonitrile was used to build up the 2,2-dioxide-1H-2,1,3-benzothiadiazine ring system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
519596
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
132-135 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
mp
96-99 °C (lit.)
mp
102-105 °C (lit.)
functional group
nitrile
functional group
chloro, nitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)