Merck
607118
Sigma-Aldrich
Methylamine-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH315NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
metody
protein expression: suitable
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -30 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)