Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH315NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.51
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
5450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
232-234 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
Cl.C[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i2+1;
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-CGOMOMTCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 99 atom % D, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C, 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| mass shift M+1 | mass shift M+4 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 232-234 °C (lit.) | mp 232-234 °C (lit.) | mp 232-234 °C (lit.) | mp 227-230 °C (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?