Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H15N=13CD15NH2·CH3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.09
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([15NH2])=[15NH].CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)/i;1+1D,2+1,3+1
InChI key
XPOLVIIHTDKJRY-IQWMQCKPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?