Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł |
Informacje o tej pozycji
405,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
640 °C
potency
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
157-160 °C
transition temp
flash point 156 °C
solubility
soluble 83 g/L
density
1.26 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (NT) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility soluble 83 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 157-160 °C | mp 55-58 °C | mp 54-58 °C (lit.), 54-59 °C | mp 54-58 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form crystals | form crystals | form - | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-aminopirydyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
312.8 °F
flash_point_c
156 °C