Merck
236063
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediaminocobalt(II) hydrate
97%
Synonim(y):
N,N′-Disalicylidene-ethylenediamine cobalt(II) salt, Co(SALEN)2, Ethylenebis(salicylimine) cobalt(II) salt, Salcomine
Wybierz wielkość
5 G
345,10 zł
345,10 zł
Cena katalogowa493,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
345,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2N=CHC6H4-2-(O)]2Co·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.23 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
345,10 zł
Cena katalogowa493,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: cobalt
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
Klucz InChI
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)