Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł 384,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52AlClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
384,75 zł
Cena katalogowa513,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmp
>350 °C (lit.)
Quality Segment
SMILES string
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@H]3CCCC[C@@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Al](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Al.ClH/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;;1H/q;+3;/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m0../s1
InChI key
KGVBCKDZFMLRMA-RUIQGICGSA-K
Application
Legal Information
Sold under license from Sterling Pharma Solutions Limited.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 97% | description 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >350 °C (lit.) | mp 250-255 °C (lit.) | mp - | mp 251-264 °C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Chloro[2-di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl)phosphine] gold(I) 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/105/848/811e5ff3-f480-4208-8a48-0008704a9440/640/811e5ff3-f480-4208-8a48-0008704a9440.png)