Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
Informacje o tej pozycji
206,00 zł
Quality Segment
assay
98%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
127-128 °C (lit.)
solubility
water: insoluble(lit.)
functional group
amine, imine
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N\CC\N=C\c2ccccc2O
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2/b17-11+,18-12+
InChI key
VEUMANXWQDHAJV-JYFOCSDGSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description technical | description ≥98% |
| assay 98% | assay 99% | assay - | assay ≥98% |
| solubility water: insoluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 127-128 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 224 °C (dec.) (lit.) |
| functional group amine, imine | functional group - | functional group amine, hydroxyl | functional group amine, carboxylic acid |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?