Merck
274461
Sigma-Aldrich
9-Methylacridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
95%
mp
117-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3
Klucz InChI
FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)