Merck
274399
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
99%, optical purity ee: ≥86% (GLC)
Synonim(y):
(-)-alfa-pinen
Wybierz wielkość
25 G
365,00 zł
100 G
544,00 zł
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
365,00 zł
100 G
544,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Beilstein:
1903790
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
39011007
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
~3 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −50.0 to −46.0°, neat
czystość optyczna
ee: ≥86% (GLC)
temp. samozapłonu
491 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
gęstość
0.855 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Opis ogólny
α-Pinene is a monoterpene used in industries like fragrance, pharmaceuticals, flavor, and cosmetics. It is a major component of pine oil and turpentine oil. Isomerization of α-pinene yields industrially important compounds like camphene, limonene, and p-cymene.[1][2]
Zastosowanie
(−)-α-Pinene can be used:
  • To prepare chiral γ-amino alcohols, which are used as catalysts for the preparation of chiral 1-aryl-1-propanols using aromatic aldehydes.[3]
  • As a substrate in the study of its t-BuOOH mediated oxidation catalyzed by Co(II) complex.[4]
  • As a starting material for the synthesis of polyfunctionalized cyclobutane derivatives.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
88.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
31.3 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Isomerisation of alpha-pinene using modified montmorillonite clays
Yadav MK, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 216(1), 51-59 (2004)
Isomerization of alpha-pinene over dealuminated ferrierite-type zeolites
Rachwalik R, et al.
J. Catal., 252(2), 161-170 (2007)
Co (II) catalysed oxidation of alpha-pinene by molecular oxygen: Part III
Lajunen MK
J. Mol. Catal. A: Chem., 169(1-2), 33-40 (2001)
Enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes catalyzed by ?-amino alcohols derived from (+)-and (-)-a-pinene.
Szakonyi Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(2), 199-204 (2006)
Divergent routes to chiral cyclobutane synthons from (−)-alpha-pinene and their use in the stereoselective synthesis of dehydro amino acids
Moglioni AG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(13), 3934-3940 (2000)