Przejdź do zawartości
8.18632
(1R)-(+)-α-Pinen
for synthesis
Synonim(y):
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
232-087-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
expl. lim.
0.8-6 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
155-156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[C@H]21C([C@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1R)-(+)-α-Pinen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)