Merck
218235
Sigma-Aldrich
(−)-Menthone
90%
Synonim(y):
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Wybierz wielkość
25 G
202,00 zł
100 G
373,50 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
202,00 zł
100 G
373,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
2041368
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −20°, neat
zanieczyszczenia
5% isomenthone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Opis ogólny
(-)-Menthone is a monoterpenoid compound found in the essential oil extracted from the maturing peppermint (Mentha piperita L.) leaves.[1]
(-)-Menthone can undergo hydrogenation to yield a mixture of (-)-menthol and (+)-neomenthol.[2]
Zastosowanie
(-)-Menthone may be used to synthesize chiral neomenthyl derivatives[3], optically pure α-ferrocenylalkylamines[4] and optically active polyalkylcyclohexanones.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of liquid menthol by hydrogenation of dementholized peppermint oil over Ni catalysts
Manuale DL, et al.
Quimica nova, 33, 1231-1234 (2010)
Terpenoids. XLIX. 1 Preparation of Optically Active Polyalkylcyclohexanones from (+)-Pulegone,(-)-Menthone and (-)-Carvone2.
Djerassi C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(21), 4433-4439 (1961)
Cerium (III) chloride promoted addition of organometallic reagents to (-)-menthone-preparation of chiral neomenthyl derivatives.
Panev S and Dimitrov V.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1517-1526 (2000)
Metabolism of Monoterpenes Demonstration of (+)-Neomenthyl-?-d-Glucoside as a Major Metabolite of (-)-Menthone in Peppermint (Mentha Piperita).
Croteau R and Martinkus C.
Plant Physiology, 64(2), 169-175 (1979)
Chiral perrocenylalkylamines from (-)-menthone.
Siglmuller F, et al.
Tetrahedron, 42(21), 5931-5940 (1986)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf