252794
Methyl 3-hydroxybenzoate
99%
Synonim(y):
3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl m-hydroxybenzoate, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
tw
280-281 °C/709 mmHg (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
Klucz InChI
YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde
- O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3