Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
232-077-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
5 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
255 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
-62 °C
transition temp
flash point 32 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.855 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -50.0 --20.0 °
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.855 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -50.0 --20.0 °
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
88.3 °F
flash_point_c
31.3 °C
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?