Przejdź do
258571
2,2-Dichloropropane
98%
Synonim(y):
Isopropylidene dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CCl2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-832-0
Beilstein/REAXYS Number:
1731150
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
InChI key
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Dehydrohalogenation of 2,2-dichloropropane sorbed in micropores of several model mineral solids has been investigated. Polymorphism of 2,2-dichloropropane has been investigated by thermal and X-ray powder diffraction experiments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D72204C68555PHR3494
description
98%
description
99%
description
98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)